Learn More
Corning™ Microplaca Costar™ de fondo en forma de U con tratamiento para cultivo celular de 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Descripción
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
- Fondo de pocillo plano, redondo o en forma de V.
- Presenta alturas de faldón uniformes para aumentar la superficie de agarre robótico.
- El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
- Sin ARNasa/ADNasa
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,32 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | En envase individual; 50/caja |
| Tipo de enlace | Tratado con TC |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca para cultivo celular |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 330 μl |
| Mostrar más |