Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos, 360 μl, con tapa
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-9045048 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
N.° por paquete:
1/Paq.
10/Paq.
20/Paq.
5/Paq.
N.º por caja:
100/caja
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Color N.° por paquete N.º por caja unitSize
10695951 Transparente 1/Paq. 50/caja paquete de 50
10564581 Transparente 10/Paq. 50/caja paquete de 50
10792552 Transparente 1/Paq. 100/caja paquete de 100
10412741 Transparente 5/Paq. 100/caja paquete de 100
10327461 Transparente 20/Paq. 100/caja paquete de 100
5 options
Código de producto. 10695951
Marca: Corning™ 3596
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
  • Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
  • Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,32 cm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Tratado con TC
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 a 0,2 ml
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Volumen total del pocillo (métrico) 0,36 mL
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Cantidad 50/caja
Color de pocillo Transparente
Diámetro del pocillo (métrico) 0,64 cm