Descripción
Las tiras de tubos constan de ocho tubos de polipropileno de pared fina de 0,2 ml conectados entre sí. Los conectores dobles entre los tubos adyacentes que la tira se rompa accidentalmente durante la manipulación de las muestras. Las tiras de tubos están diseñadas para un ajuste preciso en los termocicladores a fin de optimizar la transferencia de calor. Las tiras de tapones Thermowell GOLD se venden por separado de las tiras de tubos Thermowell GOLD. Las tiras de tubos y las tiras de tapones Thermowell originales se embalan juntas. Las tiras de tubos no contienen ARNasa ni ADNasa, y son esterilizables en autoclave a 121 °C.
Los modelos con n.º de cat. 6547 tienen 60 de cada color por bolsa; 1 bolsa de cada color por caja.
El n.º de cat. 3742 está diseñado para PCR en tiempo real. Apto para su uso con tiras de tubos de PCR Thermowell GOLD de 0,2 ml 1 x 8 y microplacas de 96 pocillos.
Información de órdenes
Las tiras de tapones se envasan junto con tiras de tubos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Color | Surtido |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 60/Paq. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de calor para optimizar la transferencia de calor |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Mostrar más |