Learn More
Corning™ Tiras de tubos de PCR de polipropileno de 8 pocillos
Código de producto. 10348421 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Surtido
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Color unitSize
10348421 Transparente paquete de 300
10584211 Surtido paquete de 300
2 options
Código de producto. 10348421
Marca: Corning™ 6542
Fabricados en polipropileno de pared fina y diseñados para ajustarse a la perfección a los bloques de calor y optimizar la transferencia del calor. Las tiras de tubos para PCR de 8 pocillos Corning™ están codificadas por colores para una fácil identificación de las muestras.
Las tiras de tubos constan de ocho tubos de polipropileno de pared fina de 0,2 ml conectados entre sí. Los conectores dobles entre los tubos adyacentes que la tira se rompa accidentalmente durante la manipulación de las muestras. Las tiras de tubos están diseñadas para un ajuste preciso en los termocicladores a fin de optimizar la transferencia de calor. Las tiras de tapones Thermowell GOLD se venden por separado de las tiras de tubos Thermowell GOLD. Las tiras de tubos y las tiras de tapones Thermowell originales se embalan juntas. Las tiras de tubos no contienen ARNasa ni ADNasa, y son esterilizables en autoclave a 121 °C.
Los modelos con n.º de cat. 6547 tienen 60 de cada color por bolsa; 1 bolsa de cada color por caja.
El n.º de cat. 3742 está diseñado para PCR en tiempo real. Apto para su uso con tiras de tubos de PCR Thermowell GOLD de 0,2 ml 1 x 8 y microplacas de 96 pocillos.
Información de órdenes
Las tiras de tapones se envasan junto con tiras de tubos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 60/Paq.
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Bloques de calor para optimizar la transferencia de calor
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Formato Tira
Tipo de producto Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras