Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA competitivo de cortisona
Código de producto. p-200006764
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 96
15855853 96 pruebas paquete de 96
17855217 10 x 96 pruebas paquete de 10
2 options
Código de producto. 15855853
Marca: Invitrogen™ EIACOR
Includes
Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
ELISA competitivo
The Cortisone ELISA quantitates Cortisone in serum,saliva,urine,plasm,or dried fecal extracts.
Principle of the method
The Cortisone Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure cortisone in extracted dried fecal samples,urine,saliva,plasma,and serum samples. This kit measures total cortisone in serum and plasma and in extracted fecal samples. A cortisone standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture rabbit antibodies. A cortisone-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a polyclonal antibody to cortisone to each well. After a two-hour incubation the plate is washed and TMB substrate is added. The substrate reacts with the bound cortisone-peroxidase conjugate to produce a colored product. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La cortisona (compuesto E de Kendall) es un glucocorticoide que es el producto de la desactivación de cortisol (compuesto F) por 11-beta-HSD2 (hidroxisteroide deshidrogenasa), que impide la activación del receptor. El equilibrio entre cortisona y cortisol glucocorticoides ayuda a regular la respuesta antiinflamatoria. La cortisona es idéntica en todas las especies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 97,66-100.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 29 pg
Descripción Kit de ELISA competitivo de cortisona
ensayo Ensayo multiplex en la plataforma Luminex
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Hormona esteroide
Tipo de muestra Extracto fecal, Orina, Plasma, Saliva, Suero
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 11,9%
CV intraensayo 8,6%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra Extracto fecal, 50 μl; plasma, 1 μl; saliva, 10 μl; suero, 1 μl; orina, 10 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Productos químicos
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min