Learn More
Invitrogen™ Corticosterone Competitive ELISA Kit
Código de producto. p-200006766
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 15805901
Marca: Invitrogen™ EIACORT
Includes
Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
ELISA
The Corticosterone ELISA quantitates coritcosterone in serum, plasma, urine, dried fecal extracts or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant coritcosterone. Principle of the method The corticosterone solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, binding to the target on a different epitope from the capture antibody. A conjugated enzyme has been incorporated into the assay. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is inversely proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
LA CORTICOSTERONA es un esteroide adrenocortical que tiene actividades modestas pero significativas como mineralocorticoide y glucocorticoide. National Center for Biotechnology Information (Centro estadounidense de información biotecnológica). Base de datos compuesta PubChem; CID=5753].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 78,125-10.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 18,6 pg
Descripción Kit de ELISA competitivo de corticoesteroides
ensayo Ensayo multiplex en la plataforma Luminex
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Hormona esteroide
Tipo de muestra Extracto fecal, Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 7,9%
CV intraensayo 5,2 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de extracto fecal; 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 50 μl de sobrenadante; 2,5 μl de orina
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Productos químicos
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 1 h 30 min