Description
- Acero inoxidable
- No magnética
- Acabado brillante
- Recomendada para introducir pequeñas muestras de polvo en tubos de RMN con 5 mm de D.E.
- La espátula tiene 250 mm de longitud, lo que le permite alcanzar la parte inferior del tubo para extraer muestras fácilmente.
- El extremo redondeado de la espátula con punta curva se puede utilizar como pala, mientras que el extremo plano se puede utilizar para romper muestras atascadas.
- Ambos extremos tienen 3,5 mm de anchura
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 unidad |
| Recubrimiento | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Espátula |
| Temperatura máx. (métrico) | 260 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 250 mm |