Learn More
Fisherbrand™ Tenazas de arco de acero inoxidable
Código de producto. 11543522 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150mm
203mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11543522 150mm cada uno
11557872 203mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11543522
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñadas con componentes de alta calidad, estas tenazas de arco no magnéticas resistentes a la corrosión ofrecen una excelente resistencia al calor y una gran estabilidad criogénica.
  • Tenazas de arco de laboratorio de acero inoxidable 304 18/8 no magnético con mordazas revestidas de PTFE
  • Pinzas de arco no magnéticas resistentes a la corrosión
  • Aplicado como revestimiento único de autocebado de PTFE
  • Excelente resistencia al calor y gran estabilidad criogénica
  • Excelentes propiedades no humectantes que facilitan en gran medida la limpieza y también permiten someterse esterilización con vapor o química
  • El coeficiente de fricción está generalmente en el rango de 0,05 a 0,20
Especificaciones
Cantidad 1Each
Revestimiento de superficie Politetrafluoroetileno
Estilo de punta Arco
Longitud (métrico) 150mm
Material Acero inoxidable
Tipo Tenazas