Learn More
Descripción
Anti-coronavirus (SARS-CoV-2) spike S1, mouse, mAb. Its genome encodes four structural proteins, i.e. spike (S), envelope (E), membrane (M), and nucleocapsid (N). The spike protein (S-protein) contains two subunits, S1 and S2. S1 defines the range of the hosts and specificity of the virus, thus recognizes and binds with the cell surface receptor. S2 subunit contains basic elements needed for the membrane fusion. The spike protein is the common target for neutralizing antibodies and vaccines.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Coronavirus Spike S1 Protein |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | None |
| Isotype | IgG1 |
For research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.