missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Coronavirus Monoclonal Antibody (4C2)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17126478 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17126478 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17126478

Marca: Invitrogen™ MA536299

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Coronavirus Monoclonal Antibody for ICC/IF

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Coronavirus
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Attenuated virus.
Método de purificación Protein G
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.