Learn More
CORO1C, Mouse anti-Human, Clone: 1F7, Abnova™
Código de producto. 16114896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16114896 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16114896
Marca: Abnova H00023603M02.100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Sequence: EEWFEGKNADPILISLKHGYIPGKNRDLKVVKKNILDSKPTANKKCDLISIPKKTTDTASVQNEAKLDEILKEIKSIKDTICNQDERISKLEQQMAKIA
Especificaciones
Antígeno CORO1C
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1F7
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica coronin, actin binding protein, 1C
N.º de referencia del gen NM_014325
Alias de gen HCRNN4
Símbolos de los genes CORO1C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CORO1C (NP_055140, 375 a.a. ∼ 473 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23603
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ