Descripción
- Asegurar un intercambio de gas uniforme y minimizar la contaminación
- Los tapones de polietileno con ventilación de filtro de membrana microporosa hidrófoba integrada de 0,2 μm permiten un intercambio de gases uniforme cuando los tapones están en posición cerrada.
- Los gases necesarios o el crecimiento celular y el metabolismo pasan libremente a través de la ventilación mientras que los microorganismos no pueden. Los tapones ventilados Falcon no se mojan.
- Los tapones ventilados minimizan la contaminación asociada con la incubación abierta estándar. Los tapones ventilados evitan que los medios que pueden quedar atrapados en un tapón parcialmente abierto bloqueen el intercambio de gases. Los tapones no se caerán en la estufa microbiológica debido a la vibración.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces Falcon™ de 175 cm2 |
| Incluye | Ventilación de membrana de 0,2 μm |
| Tipo de producto | Tapón, ventilado |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |