Learn More
Falcon™ Tapones ventilados de rosca para matraces, estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10204861 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraces Falcon™ de 175 cm2
Matraces Falcon™ de 25 cm2
Matraces Falcon™ de 75 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10204861 Matraces Falcon™ de 75 cm2 paquete de 100
10256821 Matraces Falcon™ de 25 cm2 paquete de 100
10709471 Matraces Falcon™ de 175 cm2 paquete de 50
3 options
Código de producto. 10204861
Marca: Falcon™ 354638
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para su uso con matraces Falcon de 25, 75 y 175 cm2
  • Asegurar un intercambio de gas uniforme y minimizar la contaminación
  • Los tapones de polietileno con ventilación de filtro de membrana microporosa hidrófoba integrada de 0,2 μm permiten un intercambio de gases uniforme cuando los tapones están en posición cerrada.
  • Los gases necesarios o el crecimiento celular y el metabolismo pasan libremente a través de la ventilación mientras que los microorganismos no pueden. Los tapones ventilados Falcon no se mojan.
  • Los tapones ventilados minimizan la contaminación asociada con la incubación abierta estándar. Los tapones ventilados evitan que los medios que pueden quedar atrapados en un tapón parcialmente abierto bloqueen el intercambio de gases. Los tapones no se caerán en la estufa microbiológica debido a la vibración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Matraces Falcon™ de 75 cm2
Incluye Ventilación de membrana de 0,2 μm
Tipo de producto Tapón, ventilado
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca