Descripción
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
- Las puntas de ajuste universal Corning están diseñadas para proporcionar un ajuste fiable a la mayoría de las micropipetas de las marcas más importantes (se puede solicitar o descargar una guía sobre la compatibilidad de las puntas de pipeta en el sitio web de Corning).
- El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido.
- Las puntas de ajuste universal de 1 a 200 µl están graduadas en los volúmenes de 250 µl, 500 µl y 1000 µl.
- Elija entre tres opciones de embalaje: las puntas en gradilla apilada cuentan con una pila de cinco gradillas, cada una con 96 puntas, sumando un total de 480 puntas en un diseño que permite ahorrar espacio. Las puntas envasadas a granel no son estériles y resultan económicas.
- Sin ARNasa/ADNasa.
- Apirógenos.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 100 a 1000 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Azul |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Universal |
| Envase | Gradilla |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Graduado | Sí |
| Material | Polipropileno |