Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10299141 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 200 μl
De 100 a 1000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Estilo de punta:
Biselado, Universal
Universal
Envase:
1000 puntas/bolsa, 1 bolsa/caja
1000 puntas/bolsa, 1000 puntas/caja
A granel; 1000 puntas/bolsa, 10000 puntas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Estilo de punta Envase unitSize
10299141 De 1 a 200 μl Amarillo Universal A granel; 1000 puntas/bolsa, 10000 puntas/caja paquete de 10000
10380331 De 1 a 200 μl Natural Biselado, Universal A granel; 1000 puntas/bolsa, 10000 puntas/caja paquete de 10000
10669321 De 100 a 1000 μl Azul Universal A granel; 1000 puntas/bolsa, 10000 puntas/caja paquete de 10000
10005451 De 1 a 200 μl Natural Biselado, Universal 1000 puntas/bolsa, 1000 puntas/caja paquete de 1000
10153761 De 1 a 200 μl Amarillo Universal 1000 puntas/bolsa, 1000 puntas/caja paquete de 1000
10163761 De 100 a 1000 μl Azul Universal 1000 puntas/bolsa, 1 bolsa/caja paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10299141 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4845
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
  • El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido
  • Las puntas de 1 a 200 μl están graduadas en 10, 50 y 100 μl–
  • Las puntas de 100 – 1000 μl están graduadas en 250, 500 y 1000 μl
  • Opción de versiones estériles o no estériles
  • Las puntas envasadas a granel no son estériles y son muy económicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Formato A granel
Estilo de punta Universal
Envase A granel; 1000 puntas/bolsa, 10000 puntas/caja
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí