Learn More
Corning™ Tapones universales CellSTACK™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10457163 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Rosca
Rosca, ventilado
Incluye:
Con tubos de 3,2 mm de D.I. y una manguera dentada de 3,2 mm Luer hembra con un tapón Luer Lock macho
Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho
Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho
Policarbonato de grado médico macho, acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico hembra
Tapón de llenado de polietileno de 33 mm con tubos de 6,4 mm de DI; con un acoplamiento de grado médico macho y un tapón de cierre de grado médico hembra
Tubos de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y un filtro de 37 mm
Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un conector dentado de 7,9 mm (0,31 pulgadas) de DI
Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un filtro de 50 mm con membrana hidrófoba con poro de 0,2 μm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
paquete de 5
Código de producto. Tipo de tapón Incluye unitSize
10457163 Rosca Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho paquete de 4
10562193 Rosca Tapón de llenado de polietileno de 33 mm con tubos de 6,4 mm de DI; con un acoplamiento de grado médico macho y un tapón de cierre de grado médico hembra 4 PCS
10255412 Rosca Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un conector dentado de 7,9 mm (0,31 pulgadas) de DI paquete de 5
10521883 Rosca, ventilado Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un filtro de 50 mm con membrana hidrófoba con poro de 0,2 μm paquete de 5
10139672 Rosca, ventilado Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho paquete de 4
10414673 Rosca Policarbonato de grado médico macho, acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico hembra paquete de 4
10691983 Rosca Tubos de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y un filtro de 37 mm paquete de 4
10134212 Rosca Con tubos de 3,2 mm de D.I. y una manguera dentada de 3,2 mm Luer hembra con un tapón Luer Lock macho paquete de 5
8 options
Código de producto. 10457163
Marca: Corning™ 3328
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el llenado, la ventilación y la manipulación
  • Opción de polietileno de 33 mm, sólido o ventilado
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Diámetro exterior del cuello (métrico) 3,3 cm
Para utilizar con (aplicación) Para el llenado, la ventilación y la manipulación
Incluye Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho
Tipo de producto Tapón, llenado
Desechables
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Rosca