Learn More
Corning™ Tapones universales CellSTACK™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Rosca
Rosca, ventilado
Incluye:
Con tubos de 3,2 mm de D.I. y una manguera dentada de 3,2 mm Luer hembra con un tapón Luer Lock macho
Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho
Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho
Policarbonato de grado médico macho, acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico hembra
Tapón de llenado de polietileno de 33 mm con tubos de 6,4 mm de DI; con un acoplamiento de grado médico macho y un tapón de cierre de grado médico hembra
Tubos de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y un filtro de 37 mm
Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un conector dentado de 7,9 mm (0,31 pulgadas) de DI
Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un filtro de 50 mm con membrana hidrófoba con poro de 0,2 μm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
paquete de 5
Descripción
- Opción de polietileno de 33 mm, sólido o ventilado
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 3,3 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el llenado, la ventilación y la manipulación |
| Incluye | Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho |
| Tipo de producto | Tapón, llenado |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Rosca, ventilado |