Learn More
Corning™ Tubos de PCR de polipropileno Thermowell™ GOLD
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Surtido
Transparente
Tipo de tapón:
Abovedado
Plano
Volumen (métrico):
0,2 ml
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
Tlos tubos para PCR individuales están fabricados en polipropileno de pared fina y diseñados para ajustarse a la perfección a los bloques de calor y optimizar la transferencia del calor Los tubos no contienen ARNasa ni ADNasa, son esterilizables en autoclave a 121 °C y resisten la centrifugación a 10 000 x g.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Color del tapón | Transparente |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 500/Paq. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de calor para optimizar la transferencia de calor |
| Forma | Plano |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |