Learn More
Corning™ Tubos de PCR de polipropileno Thermowell™ GOLD
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10163872 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Surtido
Transparente
Tipo de tapón:
Abovedado
Plano
Volumen (métrico):
0,2 ml
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Color Tipo de tapón Volumen (métrico) unitSize
10163872 Surtido Plano 0,2 ml paquete de 1000
10022142 Transparente Plano 0,5 ml 1000 PCS
10092122 Transparente Plano 0,2 ml 1000 PCS
10511503 Surtido Abovedado 0,2 ml 1000 PCS
10473952 Transparente Abovedado 0,2 ml 1000 PCS
10414342 Surtido Plano 0,5 ml 1000 PCS
6 options
Código de producto. 10163872
Marca: Corning™ 3744
Diseñados para ajustarse a la perfección a los bloques de calor
Tlos tubos para PCR individuales están fabricados en polipropileno de pared fina y diseñados para ajustarse a la perfección a los bloques de calor y optimizar la transferencia del calor Los tubos no contienen ARNasa ni ADNasa, son esterilizables en autoclave a 121 °C y resisten la centrifugación a 10 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Color del tapón Varios
Color Surtido
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 500/Paq.
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Bloques de calor para optimizar la transferencia de calor
Forma Plano
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Fuerza máx. 10.000 x g
Tipo de tapón Plano
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Formato Tubo
Tipo de producto Tubos para PCR de pared fina