Learn More
Corning™ Microplacas para PCR de polipropileno de 384 pocillos Thermowell™ Gold
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10651043 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Color unitSize
10651043 Transparente 50 PCS
1 options
Código de producto. 10651043
Marca: Corning™ 3757
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adaptan a equipos automatizados, así como a las placas de fabricantes originales
Las microplacas para PCR de 384 pocillos Corning Thermowell GOLD ofrecen una estabilidad dimensional excepcional tras el ciclo térmico y son totalmente compatibles con la automatización, los termocicladores de uso común y los adaptadores de secuenciación de Applied Biosystems™ (consulte la tabla de compatibilidad).
Información de órdenes
Envasadas en paquetes de 10.
Certifications
Certificadas como libres de ADNasa y ARNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Para automatización
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/Paq.
Cantidad 50/caja
Color de pocillo Transparente