Learn More
Corning™ PYREX™ TD Disposable Shorty Serological Pipets, Sterile
Código de producto. 10160163 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
50 ml
Longitud (métrico):
215 mm
358 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
paquete de 50
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10160163 50 ml 358 mm paquete de 50
10363423 5 ml 215 mm paquete de 400
13063093 50 ml 358 mm paquete de 50
3 options
Código de producto. 10160163
Marca: Corning™ 7078B50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La pipeta estéril y tapada está calibrada para administrar.
Estas pequeñas pipetas, calibradas para administración con soplado, son ideales para usar en áreas confinadas. Los tamaños de 5, 10 y 25 ml tienen partes superiores mecanizadas. Las graduaciones negativas de cada pipeta permiten que se puedan utilizar en procedimientos serológicos y de medición. Envasadas en bolsas de plástico para que se puedan retirar varias sin contaminar todo el envase. La codificación de color ISO se imprime directamente en la tira de apertura.
No pipetee con la boca. Recomendamos que se use un dispositivo de pipeteo mecánico.
El producto con n.º de cat. 7078B-50 presenta graduaciones negativas e inversas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Calibrado
Material Pyrex™
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,5 ml
Longitud (imperial) 14,09 in
Graduaciones negativas 3 ml
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado Multipack
Volumen (imperial) 1,69 oz
Color Morado
Volumen (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 358 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables