Learn More
Corning™ Placas de cultivo tratadas para cultivo celular
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10075371 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
148 cm2
21 cm2
500 cm2
55 cm2
9 cm2
Forma:
Cuadrado
Redonda
Cuadriculado:
No cuadriculado
Rejilla
N.° por paquete:
10/Pq.
20/Paq.
4/Pq.
5/Paq.
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 16
paquete de 480
paquete de 500
paquete de 60
Código de producto. Área de cultivo Forma Cuadriculado N.° por paquete unitSize
10075371 55 cm2 Redonda No cuadriculado 20/Paq. 500 PCS
10310272 21 cm2 Redonda Rejilla 20/Paq. paquete de 500
10350602 500 cm2 Cuadrado No cuadriculado 4/Pq. paquete de 16
10095381 55 cm2 Redonda No cuadriculado 10/Pq. paquete de 480
10556661 9 cm2 Redonda No cuadriculado 20/Paq. paquete de 500
10634141 21 cm2 Redonda No cuadriculado 20/Paq. paquete de 500
10117320 148 cm2 Redonda No cuadriculado 5/Paq. paquete de 60
7 options
Código de producto. 10075371
Marca: Corning™ 430167
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tratadas para el cultivo de células (TC) para mejor adherencia y crecimiento de las células dependientes de anclaje. Las placas de cultivo tratadas para cultivo de células Corning™ proporcionan una solución ideal para el cultivo y mantenimiento de células in vitro.
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas de superficie de fijación ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • Hay disponibles 10 placas/bolsa para placas de 100 mm (ref. 430293)
  • Las placas cuadradas de 245 mm ofrecen una superficie de crecimiento de 500 cm2
  • Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
  • Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
  • Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • Estéril
  • Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431110; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Las cantidades del envase varían.Consulte la tabla de pedidos para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 16,5 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 55 cm2
Desechables
Cuadriculado No cuadriculado
Material Poliestireno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Cultivo Celular Placa Petri
Volumen de trabajo (métrico) 11,0 a 16,5 mL
Incluye Tapa
N.º por caja 500/Cajas de cartón
N.° por paquete 20/Paq.
Tamaño 100 mm diá.
Altura (métrico) 20 mm
Diámetro (métrico) 100 mm