Description
- Estilo de tapón: Disponible con tapón con ventilación, fenólico o cierre hermético
- 75 cm2 de área de crecimiento celular
- Menos esquinas para raspar más fácilmente
- Agarre sencillo con un mejor acceso al tapón
- Superficie con tratamiento para cultivo de tejidos
- Apirógenas
- La resina cumple las especificaciones de la USP clase VI
- Estéril a SAL 10-6
- 100 % a prueba de fugas
- Accesorios compatibles con BSE/TSE
- Cuello inclinado
- Graduaciones moldeadas para ofrecer una estimación de medición volumétrica
- Eliminación opcional de líquido a través de la pipeta de inmersión
- Acceso para pipetas de hasta 50 ml
- Diseño de apilamiento estable
- Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Fabricado conforme a las normas de cGMP
Spécification
Spécification
| Capacidad (imperial) | 9,2 oz |
| Color del tapón | Negro |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 275 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
| Estilo de cuello | En ángulo |
| N.º por caja | 100/Cs. |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Afficher plus |
Productos solo para su uso en investigación.No se han concebido para utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?