Descripción
Las microplacas Corning™ Stripwell™ se pueden utilizar en una variedad de ensayos de laboratorio. Las tiras de fondo plano están diseñadas para desmontarse fácilmente y se montan previamente en un soporte de tiras de tipo “cartón de huevos” que permite colocar cada pocillo individual de nuevo en la microplaca una vez desmontado.
- Las microplacas Stripwell tienen un formato de poliestireno de fondo plano de 96 pocillos.
- Las microplacas Stripwell estándar y de bajo volumen tienen volúmenes de pocillos de 190 μl y 360 μl, respectivamente.
- Las tiras de 1 x 8 están diseñadas para encajar solo en una dirección en soporte de tiras, lo que elimina la posibilidad de que se produzcan errores de orientación.
Información de órdenes
Empaquetados a granel. El modelo con n.º de cat. 07-200-24 tiene tiras de 1 x 8 individuales sin marco.
Certifications
El modelo con n.º de cat. 07-200-31 y -32 cuentan con una química de superficie certificada.
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Alta adherencia |
| Formato | Placa de tiras |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Tira de microplacas |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Mostrar más |