Learn More
Corning™ Recipientes para muestras de plástico desechables Snap-Seal
Código de producto. 10763394 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
13 mL
45 mL
120 mL
240 mL
300 mL
Diámetro (métrico):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Altura (métrico):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Packungsgröße:
400 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 500
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10763394 300 mL 63 mm 112 mm paquete de 100
10176143 13 mL 16 mm 94 mm paquete de 500
10268673 45 mL 30 mm 84 mm 400 PCS
11855400 120 mL 45 mm 91 mm paquete de 200
10369783 120 mL 68 mm 52 mm paquete de 200
10618774 240 mL 80 mm 75 mm paquete de 100
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10763394
Marke: Corning™ 173010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diseñada para una amplia variedad de aplicaciones y proporciona una junta estanca fiable cuando se ha cerrado correctamente
Estos recipientes, diseñados para una amplia variedad de aplicaciones, proporcionan una junta estanca fiable cuando se han cerrado correctamente El dispositivo Snap-Seal mantiene el tapón cerrado y seguro. El tapón con bisagras especialmente diseñado se inmoviliza durante su uso, lo que permite reducir la posibilidad de contaminación de la muestra. Los recipientes están fabricados a partir de polipropileno reciclable en un estilo translúcido para un uso normal. Los recipientes cuentan con graduaciones tanto en mililitros como en onzas y la tapa presenta una superficie rugosa para el marcado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Capacidad (imperial) 10 oz
Capacidad (métrico) 300 mL
Color del tapón Natural
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón a presión con bisagras
Color Translúcido
Diámetro (métrico) 63 mm
Altura (métrico) 112 mm
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 100/Paq.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.