Descripción
Estos recipientes, diseñados para una amplia variedad de aplicaciones, proporcionan una junta estanca fiable cuando se han cerrado correctamente El dispositivo Snap-Seal mantiene el tapón cerrado y seguro. El tapón con bisagras especialmente diseñado se inmoviliza durante su uso, lo que permite reducir la posibilidad de contaminación de la muestra. Los recipientes están fabricados a partir de polipropileno reciclable en un estilo translúcido para un uso normal. Los recipientes cuentan con graduaciones tanto en mililitros como en onzas y la tapa presenta una superficie rugosa para el marcado.
Especificaciones
Especificaciones
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Capacidad (métrico) | 240 mL |
| Color del tapón | Natural |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón a presión con bisagras |
| Color | Translúcido |
| Diámetro (métrico) | 80 mm |
| Mostrar más |