Learn More
Corning™ Single-Use Bags for HYPERStack™ Vessels
Código de producto. 17293574 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
20 L
Estilo de los tubos:
Tubos de PVC
Tubos flexibles termosellables
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Estilo de los tubos unitSize
17293574 5 L Tubos flexibles termosellables cada uno
15543861 20 L Tubos flexibles termosellables cada uno
17203584 5 L Tubos de PVC cada uno
3 options
Código de producto. 17293574
Marca: Corning™ 9120075
Se utiliza para agregar sustratos de medios, tripsina o quenching para completar el cultivo celular en una solución completamente cerrada
Estas bolsas de un solo uso se pueden conectar a los tubos mediante soldadura de tubos o mediante conectores multiuso montados previamente. Se pueden utilizar para añadir sustratos de medios, tripsina o de supresión para completar el cultivo celular en una solución completamente cerrada.
Tipo de película: ULDPE
Los certificados de medios Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Para utilizar con (equipo) Recipientes Hyperstack™ para añadir sustratos de tripsina para completar el cultivo celular en una solución completamente cerrada
Estilo de los tubos Tubos flexibles termosellables
Descripción de la película ULDPE
N.º por caja 1 unidad
N.° por paquete 1/paq.
Detalle del puerto Puerto de 2,54-30,48 x 0,30 x 0,42 cm (1-12 x 0,118 x 0,164 pulg. L x DI x DE) Tubo de PVC, reductor de 9,40 mm (0,37 pulg.) x 3,05 mm (0,12 pulg.), conector MPC macho de 2 puertos con tapón MPC hembra y conector dentado de 9,40 mm (0,37 pulg.), conector luer macho con tapón luer hembra, válvula reemplazable, puerto de bolsa con conector dentado de 127 mm (0,5 pulg.)
Cantidad Unidad