Descripción
Estas bolsas de un solo uso se pueden conectar a los tubos mediante soldadura de tubos o mediante conectores multiuso montados previamente. Se pueden utilizar para añadir sustratos de medios, tripsina o de supresión para completar el cultivo celular en una solución completamente cerrada.
Tipo de película: ULDPE
Los certificados de medios Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Tipo de película: ULDPE
Los certificados de medios Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes Hyperstack™ para añadir sustratos de supresión para completar el cultivo celular en una solución completamente cerrada |
| Estilo de los tubos | Tubos de PVC |
| Descripción de la película | ULDPE |
| N.º por caja | 1/caja |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Detalle del puerto | Tubos flexibles con sellado térmico y resistentes a productos químicos de 355,6 x 9,40 x 15,75 mm (14 x 0,37 x 0,62 pulg., L x x DI x DE), conector hembra MPC con tapón MPC macho de 9,40 mm (0,37 pulg.), conector Luer macho con tapón Luer hembra, válvula reemplazable, puerto de bolsa con conector dentado de 12,7 mm (0,5 pulg.) |
| Cantidad | Unidad |