Descripción
- Para su uso con juego de tubos desechables (n.º cat. 07-201-848)
- Los frascos se han fabricado con poliestireno virgen y los tapones con polietileno de alta densidad
- Ambas resinas cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) relativos a tapones y recipientes de plástico
- Tubos flexibles resistentes a productos químicos y termosellables
- Números de lote impresos para ayudar en la trazabilidad del producto
- Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
- El tapón de fácil agarre tiene grandes estrías diseñadas para una manipulación ergonómica
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 4,6 in |
| Diámetro exterior del cuello (imperial) | 1,77 in |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 40/caja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de crecimiento celular | 850 cm2 |
| Color del tapón | Naranja |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |