Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados
Tienda Corning ProductosDescripción
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 cm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para resistencia química y altas temperaturas |
| Altura (imperial) | 2,7 in |
| Altura (métrico) | 7,1 cm |
| Incrementos | 20 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 68 °F |
| Mostrar más |