Learn More
Corning™ Frascos de lavado de boca estrecha de plástico de baja densidad reutilizables con tapón de rosca de PP
Código de producto. p-4901416 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1 l
Altura (métrico):
13,5 cm
14,6 cm
16,6 cm
18 cm
22,1 cm
22,6 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
17203474 250 mL 14,6 cm paquete de 12
17293464 250 mL 13,5 cm paquete de 12
17213474 500 mL 18 cm paquete de 12
17223474 500 mL 16,6 cm paquete de 12
17273464 1 l 22,1 cm paquete de 12
17283464 1 l 22,6 cm paquete de 12
6 options
Código de producto. 17203474
Marca: Corning™ 1300P250W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polietileno de baja densidad; con tapón de rosca de polipropileno.
Estos frascos están fabricados con polietileno de baja densidad y están disponibles con boca estrecha o ancha. El tapón y el tubo de dispensación están fabricados con PP para optimizar el flujo de retorno de la solución. El diseño permite una mínima turbulencia del líquido en el frasco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material LDPE
N.º por caja 12/caja
N.° por paquete 1/paq.
Esterilidad No estéril
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 14,6 cm
Diámetro (métrico) 5,8 cm