Learn More
Corning™ Frascos de plástico reutilizables para reactivos con tapón de rosca de PP GL-45
Código de producto. p-4901399 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 mL
1 l
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15688484 250 ml paquete de 20
17293484 500 mL paquete de 10
17283484 1 l paquete de 10
15631794 2 L paquete de 6
4 options
Código de producto. 15688484
Marca: Corning™ 1500P250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polipropileno translúcido; con tapón de rosca de polipropileno.
Estos frascos están fabricados en polipropileno translúcido. Son de boca ancha y se suministran con tapones de rosca de PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Material Polipropileno
N.º por caja 20/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Esterilidad No estéril
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 13,2 cm
Diámetro (métrico) 7,3 cm