Learn More
Corning™ Erlenmeyer de plástico reutilizables con graduaciones en rojo
Código de producto. p-4901379 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 l
Graduaciones:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 17223554
Marca: Corning™ 4990P50
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Polimetilpenteno translúcido; con tapón de rosca de polipropileno
Los matraces de polimetilpenteno translúcido se fabrican con graduaciones rojas como referencia. Los matraces tienen cuello de rosca y se suministran con tapón de PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Graduaciones 10 mL
Estilo de cuello Boca estrecha
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 1/paq.
Tipo de tapón Tapón de rosca