Learn More
Corning™ Erlenmeyer de plástico reutilizables con graduaciones en azul
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Graduaciones:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Los matraces de polipropileno translúcido se fabrican con graduaciones azules como referencia. Los matraces tienen cuello de rosca y se suministran con tapón de PP.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polipropileno |
| Graduaciones | 10 mL |
| Estilo de cuello | Boca estrecha |
| N.º por caja | 6/caja |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |