Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de plástico reutilizables con asa y boquilla
Tienda Corning ProductosDescripción
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,98 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 15,2 cm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para resistencia química y altas temperaturas |
| Altura (imperial) | 8,54 in |
| Altura (métrico) | 21,7 cm |
| Incluye | Asa, boquilla |
| Incrementos | 20 ml |
| Mostrar más |