Descripción
Estos vasos de precipitados son translúcidos con escala de graduación elevada. Resistentes a sustancias químicas y a las altas temperaturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,2 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 8,2 cm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | PFA |
| Para utilizar con (aplicación) | Para resistencia química y altas temperaturas |
| Altura (imperial) | 4,72 in |
| Altura (métrico) | 12 cm |
| Incrementos | 100 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 68 °F |
| Mostrar más |