Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PFA reutilizables
Código de producto. 11347851 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11347851 50 ml paquete de 12
11307851 100 ml paquete de 12
11337851 250 ml paquete de 6
11357851 500 ml 6 PCS
11317851 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11347851 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 1003P50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PFE translúcido con escala de graduación en relieve
Estos vasos de precipitados son translúcidos con escala de graduación elevada. Resistentes a sustancias químicas y a las altas temperaturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 1,53 in
Diámetro exterior (métrico) 3,9 cm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material PFA
Para utilizar con (aplicación) Para resistencia química y altas temperaturas
Altura (imperial) 2,32 in
Altura (métrico) 5,9 cm
Incrementos 10 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 68 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 20 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN, ASTM Clase A y B
Scale Graduación en relieve
Modelo Griffin