Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PFA reutilizables
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
Estos vasos de precipitados son translúcidos con escala de graduación elevada. Resistentes a sustancias químicas y a las altas temperaturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,63 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,7 cm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | PFA |
| Para utilizar con (aplicación) | Para resistencia química y altas temperaturas |
| Altura (imperial) | 3,74 in |
| Altura (métrico) | 9,5 cm |
| Incrementos | 50 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 68 °F |
| Mostrar más |