Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PFA reutilizables
Código de producto. 11317851 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11317851 1 L paquete de 6
11347851 50 ml paquete de 12
11307851 100 ml paquete de 12
11337851 250 ml paquete de 6
11357851 500 ml 6 PCS
5 options
Código de producto. 11317851
Marca: Corning™ 1003P1L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PFE translúcido con escala de graduación en relieve
Estos vasos de precipitados son translúcidos con escala de graduación elevada. Resistentes a sustancias químicas y a las altas temperaturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 4,09 in
Diámetro exterior (métrico) 10,4 cm
Capacidad (métrico) 1 L
Material PFA
Para utilizar con (aplicación) Para resistencia química y altas temperaturas
Altura (imperial) 5,51 in
Altura (métrico) 14 cm
Incrementos 100 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 68 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 20 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN, ASTM Clase A y B
Scale Graduación en relieve
Modelo Griffin