Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PFA reutilizables
Código de producto. 11307851 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11307851
Marca: Corning™ 1003P100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PFE translúcido con escala de graduación en relieve
Estos vasos de precipitados son translúcidos con escala de graduación elevada. Resistentes a sustancias químicas y a las altas temperaturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 2 pulg
Diámetro exterior (métrico) 5,1 cm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PFA
Para utilizar con (aplicación) Para resistencia química y altas temperaturas
Altura (imperial) 2,83 in
Altura (métrico) 7,2 cm
Incrementos 20 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 68 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 20 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN, ASTM Clase A y B
Scale Graduación en relieve
Modelo Griffin