Learn More
Corning™ Microplacas con tratamiento para TC PureCoat™ de péptido de fibronectina
Descripción
Includes
Tapa
Las superficies y sustratos miméticos Corning ECM contienen péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que se han diseñado racionalmente para imitar los motivos de fijación celular de las proteínas nativas de la matriz extracelular. Los péptidos permiten una óptima unión celular y señalización en una amplia gama de formulaciones de medios libres de suero, xeno y animales, apoyando la propagación y diferenciación de una gama de tipos de células madre, progenitor y primarias.
El medio de cultivo Corning PureCoat está recubierto con péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que están unidos covalentemente a una superficie exclusiva para proporcionar una alternativa altamente uniforme y rentable a los péptidos extracelulares autorrecubiertos. El enlace covalente exclusivo orienta los péptidos para una unión y señalización óptimas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 9,6 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |