Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular de péptido de fibronectina PureCoat™ con tapón con ventilación
Descripción
Las superficies y sustratos miméticos Corning ECM contienen péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que se han diseñado racionalmente para imitar los motivos de fijación celular de las proteínas nativas de la matriz extracelular. Los péptidos permiten una óptima unión celular y señalización en una amplia gama de formulaciones de medios libres de suero, xeno y animales, apoyando la propagación y diferenciación de una gama de tipos de células madre, progenitor y primarias.
El medio de cultivo Corning PureCoat está recubierto con péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que están unidos covalentemente a una superficie exclusiva para proporcionar una alternativa altamente uniforme y rentable a los péptidos extracelulares autorrecubiertos. El enlace covalente exclusivo orienta los péptidos para una unión y señalización óptimas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 175 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Estilo de cuello | En ángulo |
| N.º por caja | 10/Cs. |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Péptido de fibronectina mimética PureCoat E cm |
| Forma del fondo | Rectangulares |
| Tipo de tapón | Ventilado |