Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular de péptido de colágeno PureCoat™ con tapón con ventilación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15340011
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
175 cm2
75 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo unitSize
15340011 75 cm2 paquete de 10
15360011 175 cm2 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15340011 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 356272
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recubierto con péptidos sintéticos activos biológicamente sin origen animal que se unen de forma covalente a una superficie exclusiva
Las superficies y sustratos miméticos Corning ECM contienen péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que se han diseñado racionalmente para imitar los motivos de fijación celular de las proteínas nativas de la matriz extracelular. Los péptidos permiten una óptima unión celular y señalización en una amplia gama de formulaciones de medios libres de suero, xeno y animales, apoyando la propagación y diferenciación de una gama de tipos de células madre, progenitor y primarias.
El medio de cultivo Corning PureCoat está recubierto con péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que están unidos covalentemente a una superficie exclusiva para proporcionar una alternativa altamente uniforme y rentable a los péptidos extracelulares autorrecubiertos. El enlace covalente exclusivo orienta los péptidos para una unión y señalización óptimas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Estilo de cuello En ángulo
N.º por caja 10/Cs.
N.° por paquete 5/Paq.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Péptido de colágeno I mimético PureCoat E cm
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 75 cm2