Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular con cuello inclinado rectangular de carboxil BioCoat™ con tapón ventilado
Código de producto. 13456839
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
750 mL
N.º por caja:
5/Cs.
50/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) N.º por caja unitSize
13456839 250 mL 5/Cs. paquete de 5
11907181 250 mL 50/Cs. paquete de 50
13446839 750 mL 5/Cs. paquete de 5
3 options
Código de producto. 13456839
Marca: Corning™ 354778
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La superficie de carga negativa es ideal para ensayos de cultivos celulares preparativos, basados en células y de cribado de HTS
Las superficies Corning™ PureCoat™ de amina (con carga positiva) y carboxilo (con carga negativa) ofrecen una mejor fijación celular, una proliferación celular más rápida y una recuperación mejorada después de la descongelación sobre las superficies TC estándar. Estas superficies funcionan con una amplia gama de tipos de células primarias, transfectadas, transformadas y exigentes, y han demostrado su utilidad en condiciones con reducción de suero o sin suero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para cultivo celular preparativo, HTS screening de células
Estilo de cuello En ángulo
N.º por caja 5/Cs.
N.° por paquete 5 Paq.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Carboxilo
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 75 cm2
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.