Learn More
Corning™ Matraces de vidrio giratorios reutilizables
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
6 l
8 L
Diámetro exterior (métrico):
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diámetro del cuello central (métrico):
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
- Los deflectores de alto rendimiento mejoran la aireación y la agitación del contenido del matraz.
- El diseño único del propulsor garantiza una agitación óptima.
- Los diseños de los brazos laterales permiten un fácil acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 7,3 in |
| Diámetro del tapón central (métrico) | 12 cm |
| Diámetro del cuello central (métrico) | 12 cm |
| Diámetro del brazo lateral interior (métrico) | 2,9 cm |
| Diámetro del brazo lateral (métrico) | 4,5 cm |
| Diámetro del tapón del brazo lateral (métrico) | 4,5 cm |
| Capacidad (métrico) | 3000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Mostrar más |