Learn More
Corning™ Matraces de vidrio giratorios reutilizables
Código de producto. 10522112 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
6 l
8 L
Diámetro exterior (métrico):
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diámetro del cuello central (métrico):
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Diámetro del cuello central (métrico) unitSize
10522112 8 L 234 mm 10 cm cada uno
10158431 3000 mL 186 mm 12 cm cada uno
10210532 125 mL 70 mm 7 cm 1 PCS
10678832 250 mL 80 mm 7 cm cada uno
10477681 1 L 125 mm 10 cm 1 PCS
10371972 3000 mL 186 mm 10 cm cada uno
10689022 6 l 234 mm 14 cm cada uno
10643243 3000 mL 186 mm 14 cm cada uno
10648832 6 L 234 mm 10 cm 1 PCS
10361972 500 mL 100 mm 10 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10522112 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 45008L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alto rendimiento
  • Los deflectores de alto rendimiento mejoran la aireación y la agitación del contenido del matraz.
  • El diseño único del propulsor garantiza una agitación óptima.
  • Los diseños de los brazos laterales permiten un fácil acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) 9,2 in
Diámetro del tapón central (métrico) 10 cm
Diámetro del cuello central (métrico) 10 cm
Diámetro del brazo lateral interior (métrico) 2,9 cm
Diámetro del brazo lateral (métrico) 4,5 cm
Diámetro del tapón del brazo lateral (métrico) 4,5 cm
Capacidad (métrico) 8 L
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 17,3 in
Altura (métrico) 44 cm
Incluye Tapón central plano y 2 brazos laterales en ángulo
Estilo de cuello Angular
N.º por caja 1/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Ángulo del brazo lateral 45°
Aberturas del brazo lateral 2
Tamaño de rosca GL 45
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 234 mm