Learn More
Corning™ Accesorios para manipulación de medios Reutilizable
Código de producto. 10541673 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
0,31 cm
0,63 cm
0,63 cm (0,31 pulgadas)
1,27 cm
Descripción:
1 tubo; estilo tubo: Recto
2 tubos; estilo de tubo: recto
Para utilizar con (equipo):
Para matraces de vías laterales verticales de 36 l
Para matraces de vías laterales verticales de 8 l o 15 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Descripción Para utilizar con (equipo) unitSize
10541673 1,27 cm 1 tubo; estilo tubo: Recto Para matraces de vías laterales verticales de 36 l cada uno
10403382 0,31 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Para matraces de vías laterales verticales de 36 l cada uno
10717994 0,31 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Para matraces de vías laterales verticales de 8 l o 15 l cada uno
10265982 0,63 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Para matraces de vías laterales verticales de 8 l o 15 l cada uno
10367762 0,63 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Para matraces de vías laterales verticales de 36 l cada uno
10768374 0,63 cm (0,31 pulgadas) 2 tubos; estilo de tubo: recto Para matraces de vías laterales verticales de 36 l cada uno
10275982 0,63 cm (0,31 pulgadas) 2 tubos; estilo de tubo: recto Para matraces de vías laterales verticales de 8 l o 15 l cada uno
10778374 1,27 cm 1 tubo; estilo tubo: Recto Para matraces de vías laterales verticales de 8 l o 15 l cada uno
8 options
Código de producto. 10541673
Marca: Corning™ 4519126
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Introduzca medios de forma aséptica en matraces de agitación de mayor tamaño con brazos laterales verticales durante el cultivo celular
  • Se utiliza para introducir medios asépticamente en matraces de agitación giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales.
  • Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
  • Los filtros de gas son de PTFE, porosidad de 0,2 μm.
  • Los tubos de acero inoxidable 316 se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
  • Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción 1 tubo; estilo tubo: Recto
Diámetro exterior (imperial) (1/2 pulg.)
Diámetro del tubo (métrico) 1,27 cm
Para utilizar con (equipo) Para matraces de vías laterales verticales de 36 l
N.º por caja 1/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Ajuste de manipulación de medios
Tamaño de rosca GL 45
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 45 mm (aprox.)