Descripción
- Se utiliza para introducir medios asépticamente en matraces de agitación giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales.
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Los filtros de gas son de PTFE, porosidad de 0,2 μm.
- Los tubos de acero inoxidable 316 se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Descripción | 2 tubos; estilo de tubo: recto |
| Diámetro exterior (imperial) | (1/4 pulg.) |
| Diámetro del tubo (métrico) | 0,63 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Para matraces de vías laterales verticales de 36 l |
| N.º por caja | 1/caja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Tipo de producto | Ajuste de manipulación de medios |
| Tamaño de rosca | GL 45 |
| Mostrar más |