Learn More
Corning™ Matraces de cultivo tisular Primaria™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10613672 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
Área de cultivo:
25 cm2
75 cm2
Tipo de tapón:
Tapón Sello
Ventilado
Estilo de cuello:
En ángulo
Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. 10613672
Marca: Corning™ undefined
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejoran la adhesión, la proliferación y el crecimiento de muchas líneas de células o células primarias. Los matraces de cultivo de tejidos Corning™ Primaria™ son aptos para el crecimiento de células que crecen de manera deficiente en superficies de cultivo de tejidos estándar, cargadas negativamente y convencionales: incluidas células tumorales, células endoteliales y hepatocitos.—
  • Exclusiva química de superficie de cultivo de tejidos que contiene nitrógeno
  • Mejoran la adhesión, la proliferación y el crecimiento de muchas líneas de células o células primarias
  • Poliestireno de grado de vidrio, modificado mediante un proceso de tratamiento patentado de plasma con gas al vacío
  • Modificación de superficie estable y permanente
  • Transparente
  • No se requiere almacenamiento especial
  • Se analizan muestras de cada lote de productos de Corning Primaria mediante barrido de electrones para análisis químico (ESCA)
  • Envasadas en envases rojos de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
Información de órdenes
Matraces más pequeños envasados 20 por funda en cajas de 200 (08-772-45 en cajas de 100); matraces más grandes envasados cinco por funda en cajas de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Poliestireno
Estilo de cuello En ángulo
N.º por caja 100/Cs.
N.° por paquete 20/Paq.
Forma Rectangular
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 25 cm2
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.