Descripción
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (imperial) | 1,26 in |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 32 mm |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 50/paq. |
| Cantidad | Paquete de 50 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso con frascos de almacenamiento de plástico |
| Tamaño del tapón | GL32 |
| Mostrar más |